1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8800-1G
PC8800-5G
PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA
149
EUR
APOSPC8800-1G
APOSPC8800-5G
APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Formel:
C₁₂H₁₆ClFN₂ Molecular Weight: 242.72 g/mol Siedepunkt: 103 °C (0.1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816470 CAS-Nummer: 244022-69-3 UN: 3267 ADR: 8 III |