3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8807-1G PC8807-250MG
APOSPC8807-1GEA 328 EUR
APOSPC8807-1G APOSPC8807-250MG
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molecular Weight: 215,022 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09954955
CAS-Nummer: 628691-73-6