2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Bromopropanoyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
PC8809-1G
PC8809-250MG
PC8809-5G
APOSPC8809-1GEA
201
EUR
APOSPC8809-1G
APOSPC8809-250MG
APOSPC8809-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel:
C₁₀H₈BrF₃O Molecular Weight: 281,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17010234 CAS-Nummer: 95728-57-7 |