N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[(2-Aminoethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethylenediamine
PC8813-1G
APOSPC8813-1GEA 149 EUR
APOSPC8813-1G
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formel: C₇H₉F₃N₄
Molecular Weight: 206,168 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (0,75 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00816843
CAS-Nummer: 215655-29-1