Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 475 EUR
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel: C₃HF₄O₂·Na
Molecular Weight: 168,022 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00475592
CAS-Nummer: 22898-01-7