2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8823-1G
PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA
256
EUR
APOSPC8823-1G
APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N Molecular Weight: 215.215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631837 CAS-Nummer: 298690-84-3 |