2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-2-formylbenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC8832-1G PC8832-25G PC8832-5G
APOSPC8832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G APOSPC8832-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660231
CAS-Nummer: 60611-22-5