1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC8839-1G PC8839-5G
APOSPC8839-1GEA 151 EUR
APOSPC8839-1G APOSPC8839-5G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Formel: C₄H₂F₆O
Molecular Weight: 180,048 g/mol
Siedepunkt: 54,2 °C (747 mm Hg)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,5589 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460488
CAS-Nummer: 400-49-7