4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 79.9 EUR
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Formel: C₅Cl₂F₈O₂
Molecular Weight: 314,946 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Dichte: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01937893
CAS-Nummer: 60644-92-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III