1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8870-1G PC8870-500MG
APOSPC8870-1GEA 263 EUR
APOSPC8870-1G APOSPC8870-500MG
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Formel: C₁₄H₁₃F₄N₃
Molecular Weight: 299.267 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094528
CAS-Nummer: 401567-86-0