N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-(N-Methylsulphamoyl)phenoxy]-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC8877-1G
PC8877-250MG
APOSPC8877-1GEA
270
EUR
APOSPC8877-1G
APOSPC8877-250MG
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S Molecular Weight: 332,298 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109527 CAS-Nummer: 1227955-09-0 |