2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8904-1G PC8904-5G
APOSPC8904-1GEA 230 EUR
APOSPC8904-1G APOSPC8904-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 260.209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972251
CAS-Nummer: 66549-17-5