2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 271 EUR
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 260,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972252
CAS-Nummer: 75380-98-2