2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3H-Perfluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3-Tetrafluoropropionic anhydride
PC8916-1G
PC8916-5G
APOSPC8916-1GEA
183
EUR
APOSPC8916-1G
APOSPC8916-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Formel:
C₆H₂F₈O₃ Molecular Weight: 274,066 g/mol Siedepunkt: 65…70 °C (80 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17010235 CAS-Nummer: 337-83-7 UN: 3265 ADR: 8,III |