2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 641 EUR
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₂
Molecular Weight: 198,166 g/mol
Schmelzpunkt: 307…310 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12068249
CAS-Nummer: 1157642-22-2