[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Henicosafluorododecyltrichlorosilane, 1-[2-(Trichlorosilyl)ethyl]perfluorodecane
PC8947-1G
PC8947-5G
APOSPC8947-1GEA
72.5
EUR
APOSPC8947-1G
APOSPC8947-5G
[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane 97%
[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane
Formel:
C₁₂H₄Cl₃F₂₁Si Molecular Weight: 681,571 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C (4 mm Hg) Schmelzpunkt: 50…55 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368770 CAS-Nummer: 102488-49-3 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...