[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC8983-1G PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA 109 EUR
APOSPC8983-1G APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407989
CAS-Nummer: 681260-50-4