Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900056-1G PC900056-5G
APOSPC900056-1GEA 145 EUR
APOSPC900056-1G APOSPC900056-5G
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Molecular Weight: 198,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19684122
CAS-Nummer: 1314987-36-4