1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-propoxy-
PC900062-1G PC900062-25G PC900062-5G
APOSPC900062-1GEA 109 EUR
APOSPC900062-1G APOSPC900062-25G APOSPC900062-5G
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₃FO
Molecular Weight: 168.208 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19237203
CAS-Nummer: 1311197-87-1