4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-Fluorophenoxy)aniline
PC900144-1G PC900144-5G
APOSPC900144-1GEA 105 EUR
APOSPC900144-1G APOSPC900144-5G
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663349
CAS-Nummer: 307308-62-9