N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900146-10G PC900146-1G PC900146-5G
APOSPC900146-10GEA 754 EUR
APOSPC900146-10G APOSPC900146-1G APOSPC900146-5G
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide
Formel: C₁₁H₁₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689116
CAS-Nummer: 1420800-24-3