4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 316 EUR
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Molecular Weight: 237.454 g/mol
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25460195
CAS-Nummer: 929621-33-0