2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900212-25G
APOSPC900212-25GEA 190 EUR
APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21603708
CAS-Nummer: 932373-72-3