5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900220-1G PC900220-5G
APOSPC900220-1GEA 219 EUR
APOSPC900220-1G APOSPC900220-5G
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Molecular Weight: 193,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18860665
CAS-Nummer: 1340270-09-8