5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900586-1G PC900586-5G
APOSPC900586-1GEA 219 EUR
APOSPC900586-1G APOSPC900586-5G
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18914533
CAS-Nummer: 1305322-99-9