5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC900609-100MG
PC900609-1G
PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA
95.7
EUR
APOSPC900609-100MG
APOSPC900609-1G
APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅BrF₃N Siedepunkt: 203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257679 CAS-Nummer: 1010422-51-1 |