5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
PC900618-5G
APOSPC900618-5GEA
140
EUR
APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃ClFNO Molecular Weight: 147,535 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375044 CAS-Nummer: 514797-96-7 |