8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900629-100MG
PC900629-1G
PC900629-250MG
APOSPC900629-100MGEA
0
EUR
APOSPC900629-100MG
APOSPC900629-1G
APOSPC900629-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09744004 CAS-Nummer: 46001-36-9 |