(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900788-10G PC900788-1G PC900788-5G
APOSPC900788-10GEA 574 EUR
APOSPC900788-10G APOSPC900788-1G APOSPC900788-5G
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
(R)-2-Fluoromandelic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038772
CAS-Nummer: 32222-48-3