6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 145 EUR
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 197.999 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19981512
CAS-Nummer: 1451391-66-4