2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 754 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 197,999 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19684096
CAS-Nummer: 2096337-59-4