5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900964-1G PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA 538 EUR
APOSPC900964-1G APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₂
Molecular Weight: 179,984 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21099634
CAS-Nummer: 1586045-56-8