2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900998-1G
PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA
219
EUR
APOSPC900998-1G
APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BClFO₂ Molecular Weight: 188,392 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441814 CAS-Nummer: 1612184-35-6 |