3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenyl)boronic acid
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 148 EUR
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₄
Molecular Weight: 199.972 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23381042
CAS-Nummer: 949146-39-8