1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
PC901133-1G
PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA
323
EUR
APOSPC901133-1G
APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈FNO Molecular Weight: 189.186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664892 CAS-Nummer: 169036-71-9 |