(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901210-1G PC901210-5G
APOSPC901210-1GEA 69.6 EUR
APOSPC901210-1G APOSPC901210-5G
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₇BClFO₂
Molecular Weight: 188.392 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22571810
CAS-Nummer: 352535-88-7