2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901232-1G
PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA
0
EUR
APOSPC901232-1G
APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Formel:
C₁₂H₉FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832460 CAS-Nummer: 3833-03-2 |