(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901355-1G PC901355-250MG
APOSPC901355-1GEA 201 EUR
APOSPC901355-1G APOSPC901355-250MG
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₅H₄BClFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257900
CAS-Nummer: 1366482-32-7