3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
PC901404-1G
PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA
219
EUR
APOSPC901404-1G
APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 197,999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19981525 CAS-Nummer: 2096333-49-0 |