2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridin-4-yl]boronic acid
PC901405-1G PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA 306 EUR
APOSPC901405-1G APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Molecular Weight: 210.998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18914506
CAS-Nummer: 2096334-21-1