3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC901523-1G PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA 87 EUR
APOSPC901523-1G APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756718
CAS-Nummer: 1257665-03-4