Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901544-1G PC901544-5G
APOSPC901544-1GEA 31.9 EUR
APOSPC901544-1G APOSPC901544-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molecular Weight: 182.192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031751
CAS-Nummer: 143654-59-5