1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 192 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈BrFO₂
Molecular Weight: 259.072 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405622
CAS-Nummer: 872422-15-6