5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluoroisoindolin-1-one
PC901570-1G
APOSPC901570-1GEA 116 EUR
APOSPC901570-1G
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18204658
CAS-Nummer: 1260666-80-5