3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901640-1G
PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA
0
EUR
APOSPC901640-1G
APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BF₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08706260 CAS-Nummer: 864759-67-1 |