4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 243 EUR
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₂
Molecular Weight: 203,954 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11042431
CAS-Nummer: 947533-94-0