2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901648-1G
PC901648-250MG
APOSPC901648-1GEA
806
EUR
APOSPC901648-1G
APOSPC901648-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
Formel:
C₇H₁₀F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12777054 CAS-Nummer: 73193-62-1 |