2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenyl)boronic acid
PC901650-1G PC901650-5G
APOSPC901650-1GEA 125 EUR
APOSPC901650-1G APOSPC901650-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Molecular Weight: 183,973 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11856029
CAS-Nummer: 1451392-12-3