4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901654-10G PC901654-1G PC901654-5G
APOSPC901654-10GEA 864 EUR
APOSPC901654-10G APOSPC901654-1G APOSPC901654-5G
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 199,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115631
CAS-Nummer: 28987-46-4