2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901701-1G PC901701-250MG
APOSPC901701-1GEA 377 EUR
APOSPC901701-1G APOSPC901701-250MG
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
Molecular Weight: 170,934 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17012001
CAS-Nummer: 1451392-07-6